Merck
15074
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OcPn)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-L-aspartic acid 4-cyclopentyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H23NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
301.34
Beilstein:
2166414
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (TLC)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OC1CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H23NO6/c1-14(2,3)21-13(19)15-10(12(17)18)8-11(16)20-9-6-4-5-7-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Clave InChI
KZNUOIDFRKKMRF-JTQLQIEISA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)