15065
Boc-Asn-ONp
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-L-asparagine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H19N3O7/c1-15(2,3)25-14(21)17-11(8-12(16)19)13(20)24-10-6-4-9(5-7-10)18(22)23/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H2,16,19)(H,17,21)/t11-/m0/s1
Clave InChI
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)