Merck
15045
Sigma-Aldrich
Boc-D-1-Nal-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-3-(1-naphthyl)-D-alanine
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
315.36
Beilstein:
6180114
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (TLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
145-148 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-13-9-6-8-12-7-4-5-10-14(12)13/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m1/s1
Clave InChI
KHHIGWRTNILXLL-OAHLLOKOSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)