Merck
15017
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18F3NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
333.30
Beilstein/REAXYS Number:
5617499
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D +5.4±0.7°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-4-6-10(7-5-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
InChI key
SMVCCWNHCHCWAZ-NSHDSACASA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)