150134
Isoquinoline-1-carboxylic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
mp
164 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1nccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
XAAKCCMYRKZRAK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?