Merck
14996
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-F)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-3-fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18FNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
283.30
Beilstein/REAXYS Number:
5347375
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
75-80 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(15)7-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI key
FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)