Merck
14994
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3,4-F2)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-3,4-difluoro-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17F2NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
301.29
Beilstein:
8566144
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H17F2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
Clave InChI
CYAOPVHXASZUDE-NSHDSACASA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)