Merck
149276
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
98%
Sinónimos:
5-Nitrofurfurylidene diacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO7
Número de CAS:
Peso molecular:
243.17
Beilstein:
255089
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
impurezas
<2% 5-nitro-2-furaldehyde
cadena SMILES
CC(=O)OC(OC(C)=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Clave InChI
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)