148539
4,4′-Dimethoxybiphenyl
99%
Sinónimos:
4,4′-Bianisole
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
mp
179-180 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-15-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(16-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
InChI key
UIMPAOAAAYDUKQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c