Merck
146285
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzotrichloride
99%
Sinónimos:
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
213.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
bp
75 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)