Merck
145718
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3C6H2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.46
Beilstein/REAXYS Number:
879568
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
bp
262 °C (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI key
NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)