Merck
144460
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-quinoxalinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc2ccccc2nc1O
Packaging
Packaged in poly bottles
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)