140287
1,2-Diphenoxyethane
99%
Sinónimos:
Ethylene glycol diphenyl ether
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
94-96 °C (lit.)
grupo funcional
phenoxy
cadena SMILES
C(COc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clave InChI
XCSGHNKDXGYELG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
341.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
171.8 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?