Merck
13955
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium iodide
≥98.0% (AT)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2N(I)(C2H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
319.22
Beilstein:
3918218
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (AT)
cadena SMILES
[I-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.HI/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
JWLJBISFJGEYMT-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Luís Almeida et al.
Immunity, 54(1), 68-83 (2020-11-26)
While antibiotics are intended to specifically target bacteria, most are known to affect host cell physiology. In addition, some antibiotic classes are reported as immunosuppressive for reasons that remain unclear. Here, we show that Linezolid, a ribosomal-targeting antibiotic (RAbo), effectively