Merck
138096
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
97%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 231,00
US$ 231,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 231,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 231,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
166-168 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10ClNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
Clave InChI
LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate was used in the synthesis of anti-allergic agents[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Y Honma et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(2), 125-128 (1984-02-01)
A series of N-tetrazolylpyridinecarboxamides was prepared and evaluated for antiallergic activity by the passive cutaneous anaphylaxis (PCA) assay. From the structure-activity relationships (SAR) of this class of compounds, it was revealed that the N-tetrazolylcarbamoyl group as an acidic functionality is