Merck
137278
Sigma-Aldrich
2-Phenoxybutyric acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(OC6H5)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
bp
258 °C (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
SMILES string
CCC(Oc1ccccc1)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)