137111
Ethoxyacetic acid
98%
Sinónimos:
O-Ethylglycolic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
97-100 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
ether
SMILES string
CCOCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
YZGQDNOIGFBYKF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?