Merck
135151
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4′-fluoropropiophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4COCH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
186.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
47-49 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
ketone
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
InChI
1S/C9H8ClFO/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Isao Kinoyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(11), 1330-1333 (2004-11-02)
The search for novel antiandrogens by high-throughput screening (HTS) of the Yamanouchi chemical library led to the discovery of the lead compound (5), which possesses an arylmorpholine moiety. Through the optimization of the lead compound (5), we have found a