Merck
13468
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
mixture of cis and trans, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
1,3-O-Benzylideneglycerol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
84059
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1COC(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
Clave InChI
BWKDAAFSXYPQOS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
cis-2-phenyl-1,3-dioxan-5-ol reacts with triphenylphosphine-carbon tetrabromide to yield cis-4-bromomethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan, its trans-diastereoisomer and trans-5-bromo-2-phenyl-1,3-dioxan[1].
Aplicación
2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol can be used as a starting material in the synthesis of 5-benzyloxy1,3-dioxan-2-one (a carbonate of glycerol monomer). It undergoes ring-opening polymerization with ε-caprolactone in presence of tin(II) 2-ethylhexanoate (Sn(oct)2).[2]
2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol was used as starting reagent in the synthesis of carbonate of glycerol monomer, 5-benzyloxy-1,3-dioxan-2-one which forms copolymers with ε-caprolactone[2].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nucleophilic substitution in glycerol derivatives. Part VI. Halogenodeoxygenation of 2-phenyl-1, 3-dioxan-5-ol to give 1, 3-dioxans and 1, 3-dioxolans.
Aneja R and Davies AP.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 141-145 (1974)
Poly (carbonate ester) s based on units of 6-hydroxyhexanoic acid and glycerol.
Wolinsky JB, et al.
Macromolecules, 40(20), 7065-7068 (2007)