133019
Bis(2-hydroxypropyl)amine
95%
Sinónimos:
1,1′-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
bp
249-250 °C/745 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible
hydrocarbons: insoluble
toluene: slightly soluble
water: miscible
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CNCC(C)O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI key
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
replaced by
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F - closed cup
flash_point_c
135 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?