128104
4-Ethoxysalicylic acid
97%
Sinónimos:
4-Ethoxy-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
assay
97%
form
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-6-3-4-7(9(11)12)8(10)5-6/h3-5,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
DVZPQHRWOUXUPU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)