Merck
126926
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine
98%
Sinónimos:
1,3-Bis(dimethylamino)propane, TMPDA
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
vapor pressure
760 mmHg ( 145 °C)
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4234 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCCN(C)C
InChI
1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)