126411
1,3-Dimethylbutylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4085 (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
densidad
0.717 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)CC(C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4,7H2,1-3H3
Clave InChI
UNBMPKNTYKDYCG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)