124257
N-Butyldiethanolamine
98%
Sinónimos:
2,2′-Butyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)butylamine
About This Item
Productos recomendados
vapor density
5.5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 25 °C)
assay
98%
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
InChI key
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- mononuclear [Cu(Hbdea)2]·2Hdnba
- dinuclear [Cu2(μ-Hbdea)2(N3)2]
- [Cu2(μ-Hbdea)2(pta)2]·2H2O
- 1D polymeric [Cu2(μ-Hbdea)2(μ-tpa)]n.2nH2O
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
265.1 °F - closed cup
flash_point_c
129.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?