Merck
122025
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-thioxo-4-oxazolidinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
145.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
39-41 °C (lit.)
functional group
thiocarbamate
SMILES string
CCN1C(=O)COC1=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-6-4(7)3-8-5(6)9/h2-3H2,1H3
InChI key
ZILKBTSQUZJHOI-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Ethyl-2-thioxo-4-oxazolidinone may be used in chemical synthesis.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)