Merck
121983
Sigma-Aldrich
α-(4-Pyridyl)benzhydrol
75%, technical grade
Sinónimos:
α,α-Diphenyl-4-pyridinemethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
261.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
75%
cadena SMILES
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccncc3
InChI
1S/C18H15NO/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-14,20H
Clave InChI
MRHLFZXYRABVOZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
α-(4-Pyridyl)benzhydrol(LOH) acts as a ligand and reacts with zinc halides giving the complexes [Zn(LOH)2X2] (X = Cl; X = Br; X = I). It reacts with Ag(CF3SO3) to form a mixed organic/inorganic analogue of wheel-and-axle diol complex [Ag(LOH)2(CF3SO3)(CH3CN)].
Aplicación
Thiol-protecting reagent.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Structural Role of the Triflate Anion in the Non-Covalent Silver Polymer [Ag (LOH)2 (CF3SO3)(CH3CN)]{LOH= a-(4-Pyridyl) benzhydrol}.
Bacchi A, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2004(10), 1985-1991 (2004)
Unusual hydrogen bonded (OH) 4 tetrahedral nests organize zinc (II) coordination complexes in a non covalent diamondoid network.
Bacchi A, et al.
CrystEngComm, 9(4), 313-318 (2007)
Silke B Bodendiek et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 106-106 (2012-06-12)
The paucity of specific pharmacological agents has been a major impediment for delineating the roles of gap junction (GJ) channels formed by connexin proteins in physiology and pathophysiology. Here, we used the selective optimization of side activities (SOSA) approach, which