Merck
121630
Sigma-Aldrich
1-Cyclopenteneacetonitrile
90%
About This Item
Fórmula lineal:
C5H7CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
107.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.467 (lit.)
bp
124 °C/100 mmHg (lit.)
densidad
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCC1=CCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h3H,1-2,4-5H2
Clave InChI
LEWVRAMNXUWSFL-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains cyclopentylideneacetonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)