Merck
121061
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylpropionitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(C6H5)2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
207.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.572 (lit.)
bp
145 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N/c1-15(12-16,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
Clave InChI
DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,2-Diphenylpropionitrile undergoes reductive decyanation reaction with LiAlH4 in presence of solvent THF.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The reductive decyanation reaction: chemical methods and synthetic applications.
Mattalia JM, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 4, 90-118 (2006)