120189
3,4-Dichlorophenoxyacetic acid
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
mp
138-140 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)COc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
SNYRXHULAWEECU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?