Merck
119180
Sigma-Aldrich
Methyl 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy-2-furancarboxylate, mixture of cis and trans
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O5
Número de CAS:
Peso molecular:
188.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
85%
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
118-121 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC1OC(OC)(C=C1)C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O5/c1-10-6-4-5-8(12-3,13-6)7(9)11-2/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
GHVXSSBZJZUDSO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy-2-furancarboxylate is formed during electrochemical dimethoxylation of methyl-2-furoate in ceramic electrochemical microreactor.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Virginie Mengeaud et al.
Lab on a chip, 2(1), 39-44 (2004-04-22)
A ceramic electrochemical reactor (CEM) devoted to electrosyntheses was developed. The CEM was constituted by the assembly of five structured ceramic layers. On one layer, platinum interdigitated band electrodes with a submillimetre interelectrode gap were screen-printed. The microreactor chamber was