119024
3-Hydroxy-2-iodo-6-methylpyridine
97%
Sinónimos:
2-Iodo-6-methyl-3-pyridinol, 6-Iodo-2-picolin-5-ol
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
197-199 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
Cc1ccc(O)c(I)n1
InChI
1S/C6H6INO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
InChI key
HRZOWBGCOJWHDY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?