116416
1-Benzylimidazole
99%
Sinónimos:
1-(Phenylmethyl)-1H-imidazole, 1-Benzyl-1H-imidazole, N-Benzylimidazole
Quality Level
assay
99%
bp
310 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
C(c1ccccc1)n2ccnc2
InChI
1S/C10H10N2/c1-2-4-10(5-3-1)8-12-7-6-11-9-12/h1-7,9H,8H2
InChI key
KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?