11578
Boc-4,5-dehydro-Leu-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(Boc-amino)-4-methyl-4-pentenoic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-4,5-dehydro-L-leucine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(=C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H19NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h11-13H,1-10H2;8H,1,6H2,2-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t;8-/m.0/s1
Clave InChI
ZRIOKRZSXPPREV-WDBKTSHHSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)