Merck
115614
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
182.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
89-91 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-1-2-7(10(11)12)5(3-6)4-9/h1-3H
Clave InChI
HPWJUEZFOUOUEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Chloro-2-nitrobenzonitrile has been used in the preparation of a series of 2,4-diamino-6-[(aralkyl and alicyclic)thio-, sulfinyl-, and sulfonyl]quinazolines by condensation reaction[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E F Elslager et al.
Journal of medicinal chemistry, 21(7), 639-643 (1978-07-01)
A series of 2,4-diamino-6-[(aralkyl and alicyclic)thio-, sulfinyl-, and sulfonyl]quinazolines was prepared via condensation of 5-chloro-2-nitrobenzonitrile or 5,6-dichloro-2-nitrobenzonitrile with the appropriate aralkyl or alicyclic thiopseudourea, reduction of the resulting 2-nitro-5-[(aralkyl or alicyclic)thio]benzonitrile with stannous chloride to the amine, and cyclization with