114596
N,N-Diphenylhydrazine hydrochloride
97%
Sinónimos:
N,N-Diphenylhydrazine hydrochloride (asym.)
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
cadena SMILES
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,13H2;1H
Clave InChI
MIVUDWFNUOXEJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?