114561
Xylenol Blue sodium salt
indicator grade, dye content 90 %
Sinónimos:
p-Xylenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H21NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
432.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
grado
indicator grade
composición
dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
425 nm in methanol
cadena SMILES
[Na+].Cc1cc(c(C)cc1O)C(=C2/C=C(C)C(=O)C=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)