113964
2-Bromo-4,6-dinitroaniline
94%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
94%
Formulario
solid
mp
151-153 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(Br)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrN3O4/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(6(4)8)10(13)14/h1-2H,8H2
Clave InChI
KWMDHCLJYMVBNS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)