Merck
111090
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-hexen-3-ol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
densidad
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(O)CC=C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-6-7(3,8)5-2/h4,8H,1,5-6H2,2-3H3
Clave InChI
GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Methyl-5-hexen-3-ol can be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43.89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)