Merck
110701
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-1-pentene
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 171,00
US$ 171,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 171,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
1731848
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 171,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
231 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.392 (lit.)
bp
72 °C (lit.)
densidad
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
cadena SMILES
CC(C)(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
Clave InChI
KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4,4-Dimethyl-1-pentene is obtained by the S(N)2′ attack of the organolithium on allyl ether[1].
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bailey et al.
Organic letters, 2(4), 489-491 (2000-05-18)
[reaction: see text] Allylic ethers are converted to the corresponding alcohol or phenol in virtually quantitative yield at temperatures below ambient simply by stirring a hydrocarbon solution of the ether with 1 molar equiv of tert-butyllithium. The reaction, which produces