Merck
110507
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H10(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
densidad
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCC(C)CC1
InChI
1S/C8H16/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
QRMPKOFEUHIBNM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,4-Dimethylcyclohexane (mixture of cis and trans) has been used to study the absorption of ultrasonic waves that can be measured by a reverberation technique.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)