110256
5-Methyl-2-hexanone
99%
Sinónimos:
Isobutylacetone, Isopentyl methyl ketone
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.94 (vs air)
vapor pressure
4.5 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
797 °F
expl. lim.
1.35-8.2 %, 93 °F
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
145 °C
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?