109193
Sodium propionate
99%
Sinónimos:
Propionic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
285-286 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 1g in 1ml
alcohol: soluble 1g in 24ml at 25 °C
boiling water: soluble 1gin 0.65ml
SMILES string
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Replaced by
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?