10913
Methyl acetoacetate
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
ACM, 3-Oxobutanoic acid methyl ester, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
536 °F
fabricante / nombre comercial
Wacker Chemie AG
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 2 parts
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidad
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?