10896
Vinyl laurate
Wacker Chemie AG, ≥98% (GC)
Sinónimos:
VL
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (GC)
fabricante / nombre comercial
Wacker Chemie AG
bp
254 °C/1013 hPa (lit.)
solubilidad
H2O: slightly soluble 1 g/L at 20 °C
densidad
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
Clave InChI
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?