10890
Acetonylacetone
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
ACAN, Acetonylacetone
About This Item
Productos recomendados
grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
vapor pressure
0.43 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−6-−5 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
prices for bulk quantities on request
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?