10834
Silicone oil AS 100
viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C)
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.422
viscosidad
~100 mPa.s, neat(25 °C)
densidad
0.995 g/cm3
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
518.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
270 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?