Merck
106321
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt hydrate
95%
Sinónimos:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid trisodium salt, EDTA trisodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
358.19 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clave InChI
KKTNQJMZBPLVKM-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)