103764
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
99%
Sinónimos:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylsulfonyl chloride, Perfluorobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
densidad
1.796 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6ClF5O2S/c7-15(13,14)6-4(11)2(9)1(8)3(10)5(6)12
Clave InChI
UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?