103314
Chloro(4-chlorophenyl)phenylmethane
97%
Sinónimos:
4-Chlorobenzhydryl chloride
About This Item
assay
97%
refractive index
n20/D 1.603 (lit.)
bp
159-160 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
[Contact dermatitis due to p-chlorophenyl phenyl chloromethane (author's transl)].
Dermatologische Monatschrift, 166(6), 389-393 (1980-06-01)