MilliporeSigma
AC5372912211
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 4-Benzylmorpholine-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 μG
$448.92
$448.92
Precio de catálogo$522.00Ahorre 14 %
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB04901
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$448.92
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.31
MDL number:
$448.92
Precio de catálogo$522.00Ahorre 14 %
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB04901
Iupac Name
ethyl 4-benzyl-3-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-2-18-14(16)13-11-17-9-8-15(13)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3
InChI key
XVXRZXOBIJTJTR-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
SAB5200988SAB5200888SAB5200904
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
storage temp.
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019999&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY019999.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)